Hanks' Balanced Salts (Modified), 1X, without Magnesium and Calcium, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
091810454
ICNA091810454EA 22.1 EUR InStock
ICNA091810454
Hanks' Balanced Salts (Modified), 1X, without Magnesium and Calcium, MP Biomedicals
Buffers Tampons de culture de tissus
Used to minimise cell attachment or aggregation.
  • Sterile
  • Suitable for cell culture
  • Formulation: Inorganic Salts: Potassium Chloride [KCl] 400.00000 mg/L, Potassium Phosphate Monobasic [KH2PO4] 60.00000 mg/L, Sodium Bicarbonate [NaHCO3] 350.00000 mg/L, Sodium Chloride [NaCl] 8000.00000 mg/L, Sodium Phosphate Dibasic [Na2HPO4] 47.50000 mg/L, Dextrose 1000.00000 mg/L, Phenol Red Sodium Salt 17.00000 mg/L
  • pH: 6,9-7,4
  • Osmolality 258 - 298 mM/kg
Calcium and magnesium support cell adhesion. Hanks' Balanced Salts (Modified), without Magnesium and Calcium, is used to minimise cell attachment or aggregation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité