EDTA disodium salt solution, 0,2% in phosphate buffered saline, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
092820549
ICNA092820549EA 22.8 EUR InStock
ICNA092820549
EDTA disodium salt solution, 0,2% in phosphate buffered saline, MP Biomedicals
Buffers Tampons de clonage
EDTA disodium salt, (2%) solution, in phosphate buffered saline without calcium and magnesium. Used as a gentle non-enzymatic cell dissociation reagent.
  • Clear and colourless
  • pH: 4,0 to 6,0
  • Osmolality: 240 to 450 mM/kg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité