Agent d'élimination de mycoplasmes
Fournisseur: MP Biomedicals
093050044
ICNA093050044EA 395 EUR InStock
ICNA093050044
Agent d'élimination de mycoplasmes
Produits nettoyants Décontaminants
L'agent d'élimination de mycoplasmes (mycoplasma removal agent, MRA) est une solution efficace pour résoudre le problème de contamination des cultures cellulaires par les mycoplasmes.
  • Completely kills mycoplasma with no recurrence of contamination
  • Effective at low concentration
L'agent MRA est un dérivé de la famille d'antibiotiques des quinoléines et élimine les infections par mycoplasmes (utilisation recommandée à une concentration de 0,5 μg/ml) en inhibant l'ADN gyrase des mycoplasmes. Après traitement à la concentration recommandée, la toxicité cellulaire est faible, toute comme la régénération de mycoplasmes après transfert cellulaire.
Information de livraison: Supplied as a ready to use solution and each vial can decontaminate up to 25 cell cultures.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité