Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hand-pump for bottles, MP Biomedicals

Fournisseur: MP Biomedicals
0976680HP
ICNA0976680HPEA 9.8 EUR InStock
ICNA0976680HP
Hand-pump for bottles, MP Biomedicals
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
White hand pump suitable for 7X bottles.

  • Can be store at room temperature (15 to 30 °C)
  • This pump is DNase, RNase and protease free
  • Can be used in all research areas

Dispenses 29.57 ml per press.

Attention: Research use only (RUO). Ready for CE IVD labeling of clinical applications.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité