Cleaning solution, ES 7X™, ready to use, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
097668193
ICNA097668193EA 45.9 EUR InStock
ICNA097668193
Cleaning solution, ES 7X™, ready to use, MP Biomedicals
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Ready to use 5% cleaning solution.
  • Soluble in water
  • Store at 15 to 30 °C
Information de livraison: Supplied with a hand-pump for convenient dispensing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité