Transformation kit, EZ-Yeast™, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
112100200
ICNA112100200EA 103 EUR InStock
ICNA112100200
Transformation kit, EZ-Yeast™, MP Biomedicals
Réactifs pour acides nucléiques Réactifs de transformation
The EZ-Yeast™ Transformation Kit is designed for high throughput transformation with efficiencies up to 10³ transformants per μg plasmid DNA. It is ideal for cases where a large number of transformations must be performed, but only a few transformants are needed. Perfect for a quick analysis of potentially positive two-hybrid colonies, it does not require fully competent cells prior to transformation.
Information de livraison: Kit contains EZ-Transformation Solution and carrier DNA.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité