Ethidium bromide Greenbag™ disposal kit, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
112350200
ICNA112350200EA 254 EUR InStock
ICNA112350200
Ethidium bromide Greenbag™ disposal kit, MP Biomedicals
Réactifs d'électrophorèse Réactifs détachants
The EtBr Greenbag™ Disposal Kit allows rapid and trouble-free concentration of ethdium bromide from large volumes of solutions into a small 'teabag' containing activated carbon. The Greenbag™ is then conveniently disposed of along with other solid hazardous wastes.
One kit has the capacity to remove 500 mg of ethidium bromide from solutions (10 mg EtBr/bag), enough to satisfy the requirements of most laboratories for a year.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité