Dehydrated culture media, SOC medium, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
113031012
ICNA113031012EA 82.1 EUR InStock
ICNA113031012
Dehydrated culture media, SOC medium, MP Biomedicals
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
SOC medium is a rich media used primarily in the recovery step of Escherichia coli competent cell transformations.
  • Maximises the transformation efficiency of competent cells
SOC powder is a special medium for incubating competent cells immediately after transformation to allow expression of transferred resistance genes before exposing cells to selective conditions.
Informations de commande: Small quantities of biological buffers have been added for proper pH adjustment.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité