L(+)-Histidine
Fournisseur: MP Biomedicals
114060322
ICNA114060322EA 0 EUR InStock
ICNA114060322
L(+)-Histidine
L(+)-Histidine
Formule: C₆H₉N₃O₂
Point de fusion: 272…273 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064315
Numéro CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité