Homogeniser, FastPrep®-24, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
116004500
ICNA116004500EA 9147 EUR InStock
ICNA116004500
Homogeniser, FastPrep®-24, MP Biomedicals
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
FastPrep®-24 is used to homogenise biological samples. It lyses thoroughly and quickly any tissues and cells and thus allows easy and reproducible isolation of stable RNA, active proteins and full-length genomic DNA.
The FastPrep®-24 instrument is a high speed benchtop homogeniser offering the ultimate in speed and performance for the lysis of biological samples. Homogenisation of up to 24 samples takes place within 40 seconds. Uses a unique, optimised motion to disrupt cells through the multidirectional, simultaneous beating of specialised lysing matrix beads on the sample material.More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité