RNA extraction, MPure™ Total RNA extraction kit , MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
117022160
ICNA117022160EA 338 EUR InStock
ICNA117022160
RNA extraction, MPure™ Total RNA extraction kit , MP Biomedicals
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
MPure™ Total RNA Extraction Kit is used with the MPure-12™ Automated Nucleic Acid Purification System for extraction of total RNA from whole blood, blood cells, animal tissue, plant tissue, yeast or cultured cells and viral RNA from human biological specimens such as serum, plasma, and other cell-free fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité