DNA extraction kits, tissue DNA extraction kit, MPure™, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
117022400
ICNA117022400EA 335 EUR InStock
ICNA117022400
DNA extraction kits, tissue DNA extraction kit, MPure™, MP Biomedicals
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
MPure™ Tissue DNA Extraction Kit is used with the MPure-12™ Automated Nucleic Acid Purification System for extraction and purification of genomic DNA from a variety of animal tissues, swab samples and blood stains. Nucleic acids extracted and purified from MPure™ Tissue DNA Extraction Kits can be used in a number of downstream applications including: PCR, qPCR, Sequencing (NGS), Microarray, RFLP and Southern Blot Analysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité