DNA extraction kits, MPure™ Bacterial DNA extraction kit, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
117022600
ICNA117022600EA 335 EUR InStock
ICNA117022600
DNA extraction kits, MPure™ Bacterial DNA extraction kit, MP Biomedicals
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
MPure™ Bacterial DNA Extraction Kit is used with the MPure-12™ Automated Nucleic Acid Purification System for extraction and purification of genomic DNA from both gram-positive and gram-negative bacteria. Nucleic acids extracted and purified from MPure™ Bacterial DNA Extraction Kit can be used in a number of downstream application including: PCR, qPCR, Sequencing (NGS), Microarray, RFLP and Southern Blot Analysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité