DNA extraction, MPure™ FFPE DNA extraction kit, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
117022900
ICNA117022900EA 335 EUR InStock
ICNA117022900
DNA extraction, MPure™ FFPE DNA extraction kit, MP Biomedicals
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
MPure™ FFPE DNA Extraction Kit is used with the MPure-12™ Automated Nucleic Acid Purification System for the extraction and purification of genomic DNA from FFPE (formalin-fixed, paraffin-embedded) tissue samples, providing high quality, high integrity DNA for molecular diagnostics and research use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité