Acrylamide 30% en solution aqueuse
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
11ACRL4001
ICNA11ACRL4001EA 0 EUR InStock
ICNA11ACRL4001
Acrylamide 30% en solution aqueuse
Acrylamide
Formule: C₃H₅NO
Numéro MDL: MFCD00008032
Numéro CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
ONU: 3426
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité