Rubber cement, fixogum, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
11FIXO0125
ICNA11FIXO0125EA 76.7 EUR InStock
ICNA11FIXO0125
Rubber cement, fixogum, MP Biomedicals
Adhésifs
Fixogum Rubber Cement is made for use in the formation of an air tight seal around the perimeter of the glass coverslip during probe hybridisation for FISH.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité