Buffer, SSC 20X powder for molecular biology, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
11RIST2050
ICNA11RIST2050EA 94.25 EUR InStock
ICNA11RIST2050
Buffer, SSC 20X powder for molecular biology, MP Biomedicals
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons d'hybridation
SSC buffer used in electrophoresis and in sedimentation studies of DNA-histone aggregates. SSC is used as a hybridisation buffer in immunoblotting and DNA microarray protocols.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité