Butanol-1
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
19400191
ICNA19400191EA 92.4 EUR InStock
ICNA19400191
Butanol-1
Butanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Point d'ébullition: 117.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
ONU: 1120
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité