Nystatine
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: Fungicidin, Mycostatin
194534.5
ICNA194534.5EA 34 EUR InStock
ICNA194534.5
Nystatine
Nystatine
Formule: C₄₇H₇₅NO₁₇
MW: 926.09 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD25541651
Numéro CAS: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité