Closed cap, Dino-Lite
Fournisseur: Dino-Lite / IDCP B.V.
ZT-Z-CC1
IDCPZT-Z-CC1EA 7.95 EUR InStock
IDCPZT-Z-CC1
Closed cap, Dino-Lite
Microscopes
Closed cap addition for the polarising AM series (ZT models). Designed to help protect the lens from dust and more.
This snap-on cover fits the AM413ZT, AM4013MZT and AM7013MZT model. Not designed for use with the AD series or AM models without polarisation.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité