L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Immersion Circulators, ICC 150 lite pro 12 c
Fournisseur: IKA
10013244
IKAA10013244EA 2400 EUR InStock
IKAA10013244
Immersion Circulators, ICC 150 lite pro 12 c
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Contrôleurs à thermostat
The compact immersion circulators of the lite series are powerful and of high quality, with a focus on essential basic
functions, excellent performance and efficient operation.
  • Max. temperature in stainless steel bath (pro): 150 °C
ICC 150 lite is suitable for tempering liquids up to 150 °C. The integrated pressure/suction pump allows ICC 150 lite to be used for internal and external applications.
To make configuration of your temperature control system as convenient as possible, IKA offers 'ready-to-connect'
packages with all the necessaryMore Product Information
New Product
Collapse All
Désignation Type Précision de temp. Puissance de chauffe Capacité Matière l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
ICC 150 lite pro 12 c EU plug ICC 150 lite pro 12 c ±0,05 2 kW 12 L Acier inoxydable 135×180×303 mm 4,7 kg 1 IKAA10013244
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité