Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Fournisseur: IKA
10013309
IKAA10013309EA 2623 EUR InStock
IKAA10013309
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Broyeurs
Tube Mill 100 control pharma solution package for fast grinding of tablets without the risk of cross-contamination.
The Tube Mill 100 control pharma solution package, consisting of the Tube Mill 100 control batch mill and patented disposable plastic chambers with a volume of 100 ml (MT 100.10).
Grinding, storage and transport of the samples takes place in a closed, disposable grinding chamber which eliminates the risk of cross-contamination between different batches. The time-consuming cleaning of the mill and the containers after each cycle is also eliminated. The MT grinding chambersMore Product Information
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Tube Mill 100 control pharma solution package 1 IKAA10013309
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité