Viscosimètres rotatifs, ROTAVISC
Fournisseur: IKA
531-1104EA 3398 EUR InStock
531-1104 531-1489 531-1105 531-1487 531-1488 531-1106 531-1107 531-1490
Viscosimètres rotatifs, ROTAVISC
Viscosimètres Viscosimètres rotatifs
La série ROTAVISC détermine la viscosité des liquides dans tous les domaines d'application, du laboratoire au contrôle qualité.
  • Facile à utiliser, haute précision de mesure et vitesse constante.
  • Écran TFT pour un guide intuitif des menus
  • Plage de réglage du temps de 0,017 à 6000 min
  • Protection contre les surcharges et rotation à droite
  • Connexion PT100 pour capteur de température externe
Un niveau à bulle numérique permet également de régler correctement les conditions de démarrage et une fonction de rampe simple simplifie les tâches répétitives.
Certifications: Classe de protection IP 40 selon la norme DIN EN 60529.
Information de livraison: Comprend un jeu de broches, un support de protection, une sonde de température, un connecteur rapide, un connecteur à crochet et un socle, une tige de support de Ø 16 mm avec fixation.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité