Rotary Evaporator, RV 10 DIGITAL V COMPLETE
Fournisseur: IKA
10013947
IKAA10013947EA 9998 EUR InStock
IKAA10013947
Rotary Evaporator, RV 10 DIGITAL V COMPLETE
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
The RV 10 DIGITAL V COMPLETE is the complete solution for your rotary evaporator setup as all components and connections required for operation are included.
  • Convenient package - everything that is needed to be ready for operation, from a single source
  • Intelligent laboratory equipment: All devices are perfectly coordinated and can even communicate with each other
  • High energy efficiency: Chiller and vacuum pump run only when necessary, saving valuable resources
The RV 10 digital represents the continual enhancement of the IKA RV 10 rotary evaporatorMore Product Information
New Product
Collapse All
Désignation Numéro de catalogue VWR Quantité
RV 10 DIGITAL V COMPLETE, EU-plug IKAA10013947
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité