Evaporating flasks
Fournisseur: IKA
1905700
IKAA1905700EA 168 EUR InStock
IKAA1905700
Evaporating flasks
Ballons Flacons pour évaporateurs rotatifs
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
NS 29/32 standard ground joint socket, pear-shaped, centre neck, thick-walled. Suitable for all standard IKA® rotary evaporators; with white labelling area.
Collapse All
Capacité Rodage femelle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 ml 29/32 NS 1 IKAA1905700
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité