Magnetic hotplate stirrer RCT 5 digital
Fournisseur: IKA
20002704
IKAA20002704EA 1201 EUR InStock
IKAA20002704
Magnetic hotplate stirrer RCT 5 digital
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
The RCT 5 digital magnetic hotplate stirrer offers significantly higher performance with heat output of approximately 800 W. This hotplate stirrer is ideal for a wide range of heating and stirring tasks.
  • Automatic reverse rotation with intermittend mode
  • Multifunctional menu
  • Viscosity trend measurement
  • Digital LED display shows actual and set speed setting
  • Timer and sensor in medium detection (via PT1000 sensor)
  • Can be used at 5 to 40 °C (80% relative humidity), in an incubator or cold room
Whether determining the direction of rotation, timer functionsMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Magnetic hotplate stirrer, RCT 5 digital 1 IKAA20002704
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité