Homogenisers, T 25 digital LR
Fournisseur: IKA
20008820
IKAA20008820EA 2669 EUR InStock
IKAA20008820
Homogenisers, T 25 digital LR
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Powerful disperser for volumes ranging from 1 to 2000 ml (H2O) with digital speed display. The wide speed range of 600 to 25000 rpm facilitates work with high circumferential speeds. An extensive selection of dispersing shafts makes multiple applications possible. The application range includes homogenisation and dispersion tasks for use under vacuum in the IKA laboratory reactors.
  • Digital speed display
  • Electronic speed control
  • Electronic overload protection
  • Quick and easy cleaning of stainless steel dispersing shafts
  • Error code display
  • Quiet operation
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
T 25 digital LR homogeniser, EU-plug 1 IKAA20008820
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité