Temperature Control System, CBC VISC Lite
Fournisseur: IKA
20102007
IKAA20102007EA 3770 EUR InStock
IKAA20102007
Temperature Control System, CBC VISC Lite
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
The CBC VISC lite heating and cooling bath circulator covers a wide temperature range from −25 to +125 °C and is designed to be combined with the IKA ROTAVISC viscometers.
  • Save time: A second beaker (600 ml) can be pre-tempered during the measurement
  • Perfect results: Optimised water flow management in the insulated bath for fast and precise temperature control
  • Improved ecological footprint: Equipped with eco-friendly natural refrigerant R290
  • Easy to maintain: The easy removable and cleanable air filter guaranties best performance
Flexible application:More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité