Immersion Circulators, ICC 150 lite
Fournisseur: IKA
20105581
IKAA20105581EA 1080 EUR InStock
IKAA20105581
Immersion Circulators, ICC 150 lite
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Contrôleurs à thermostat
The compact immersion circulators of the lite series are powerful and of high quality, with a focus on essential basic functions, excellent performance and efficient operation. ICC 150 lite is suitable for tempering liquids up to 150 °C. The integrated pressure/suction pump allows the device to be used for internal and external applications.
Increased safety: ICC 150 lite is approved for use with flammable liquids in accordance with DIN 12876, safety class III. It detects an overflow, e.g. due to an unintentional increase in the volume of oils, and switches the heating off safely.
New Product
Collapse All
Désignation Type Précision de temp. Puissance de chauffe Capacité Matière l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
ICC 150 lite EU plug ICC 150 lite ±0,05 2 kW 8 L Acier inoxydable 135×180×303 mm 4,7 kg 1 IKAA20105581
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité