L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Spare Filter Foam
Fournisseur: IKA
20113275
IKAA20113275EA 21 EUR InStock
IKAA20113275
Spare Filter Foam
Broyeurs
Spare filter foam for covers of the multiDrive milling chambers. For possible replacement after multiple cleaning of the filter foam.
  • Width: 50 mm
  • Height: 10 mm
Information de livraison: Scope of delivery: 5 pieces/pack.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Spare filiter foam 5 IKAA20113275
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité