Agitateur magnétique, Midi MR 1 numérique IKAMAG®
Fournisseur: IKA
25002968 25004056 25004057
IKAA25002968EA 4139 EUR InStock
IKAA25002968 IKAA25004056 IKAA25004057
Agitateur magnétique, Midi MR 1 numérique IKAMAG®
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateur magnétique puissant haute capacité avec affichage numérique par DEL.
  • Vitesse réglable en continu
  • Moteur antiblocage
  • Fonctionnement continu ou temporisé de 0 à 56 min
Les modèles Plus disposent de connexions USB et RS232 intégrées.
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité