Agitateur orbital numérique, KS 501
Fournisseur: IKA
2526400 2526403 2526432 25002985 25004451 25004445
444-2700EA 0 EUR InStock
444-2700 444-0499 444-0507 IKAA25002985 IKAA25004451 IKAA25004445
Agitateur orbital numérique, KS 501
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Low profile laboratory shaker with digital display which has a large mounting surface. Continuous operation is guaranteed even under extreme loads. Ideal for larger vessels of 250 ml and over, e.g. round bottomed flasks, Erlenmeyer flasks, culture flasks and bottles. Variety of different vessels can be accommodated by choosing from the range of optional holding attachments (not included with shaker).
  • Infinitely variable speed control continuous operation or timer operation from 0 to 55 min
  • Can be used at 5 to 50 °C (80% relative humidity), in an incubator or cold room
  • Integrated USB and RS232 interface
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Informations sur les accessoires: Remarque : le mélangeur numérique KS 501 peut accueillir au maximum 50 flacons de 25 ml, 48 de 50 ml, 25 de 100 ml, 16 de 250 ml ou 12 de 500 ml.
Informations de commande: Informations de commande : fourni sans fixation, les accessoires étant à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité