Temperature control system, HRC 2 control
Fournisseur: IKA
25004524
IKAA25004524EA 6980 EUR InStock
IKAA25004524
Temperature control system, HRC 2 control
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Systèmes de contrôle de température
This compact refrigerated and heating circulator HRC 2 control is well known for its high energy efficiency and a powerful and infinitely variable pressure and suction pump.
  • Speed-controlled refrigeration system unit with 400 W cooling capacity
  • Speed-controlled PEEK pump (0,5 bar, 22 l/min)
  • 1500 W heating capacity (1200 W at 115 V)
  • Digital level indicator
  • Adjustable temperature safety circuit
  • Temperature range: −30 to 100 °C
  • Temperature control: PT 100
The on-demand and speed-controlled compressor reduces noise and operating costs. This unit inMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité