Sentinel® Back Harness
Fournisseur: ILC DOVER
S-3105
ILCDS-3105EA 0 EUR InStock
ILCDS-3105
Sentinel® Back Harness
Respirators Systèmes de respiration
The ergonomic back harness permits the Sentinel® blower to be worn comfortably on the back.
  • Ergonomic design
  • Blower securely snaps into the back harness
  • Supports longer shift operations
The harness features heat-sealed construction for easy cleaning, and is ideal for use throughout long shifts.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité