Sentinel® Extendible Breathing Tube
Fournisseur: ILC DOVER
S-3506
ILCDS-3506EA 0 EUR InStock
ILCDS-3506
Sentinel® Extendible Breathing Tube
Respirators Systèmes de respiration
With minimum length of 48 cm, this flexible breathing tube can be extended to 72 cm to accommodate a wide range of heights and movements.
  • Flexible breathing tube
  • Easily extends to support a wide range of motions
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité