Sentinel® Quick-Loc Belt
Fournisseur: ILC DOVER
S-4011
ILCDS-4011EA 0 EUR InStock
ILCDS-4011
Sentinel® Quick-Loc Belt
Respirators Systèmes de respiration
Easy to clean waist belt quickly and securely snaps into the ergonomically designed Sentinel® blowers for hands-free operation.
  • Blower quickly snaps into the belt
  • Easily cleaned with wipes or immersion
Belt is designed to contour to the user's back for increased comfort.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité