Sentinel XE® LiPO Battery Charging Kit
Fournisseur: ILC DOVER
S-4504EU
ILCDS-4504EUEA 0 EUR InStock
ILCDS-4504EU
Sentinel XE® LiPO Battery Charging Kit
Respirators Systèmes de respiration
Charges Sentinel XE® LiPO rechargeable battery.
  • Easy to use charger
  • Battery slides in and securely engages
  • Available with EU or UK plug adapter
Charging takes approximately 5 hours if battery is completely drained. Contains cradle and plug adapter.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité