Dry vacuum pumps, Dryfast®
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
2019C-02
ILMV2019C-02EA 625 EUR InStock
ILMV2019C-02
Dry vacuum pumps, Dryfast®
Pompe Pompes à vide à membrane
Pumps are constructed with PTFE heads, perfluoroelastomer valves and a PTFE coated molded diaphragm. Includes intake/exhaust hose barbs. DRYFAST® models include tunable vacuum control.
  • Chemical resistant
  • Oil free
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité