Accessories for Rotary Vane Vacuum Pumps, CRVpro®
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
330060 330055 700622 700621 800995-05
ILMV330060EA 325.2 EUR InStock
ILMV330060 ILMV330055 181-0621 ILMV700621 ILMV800995-05
Accessories for Rotary Vane Vacuum Pumps, CRVpro®
Pompe Pompes à vide
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Vacuum pump protection kit, KFG16 glass cold trap with dewar vessel for liquid nitrogen, 500 mm flexible stainless steel hose, clamps and centring rings, pre-pump protection for comprehensive trapping of vapours and aggressive media, for CRVpro 2, 4, 6, 8 1 ILMV330055
Hose adaptor kit with hose connector, red rubber vacuum hose 1,5 m and clamps, for CRVpro 4, 6, 8, 16, 24, 30 1 ILMV330060
FOM professional oil mist filter with oil drainback (FOM16) 1 ILMV700621
FOM professional oil mist filter with oil drainback (FOM25) 1 181-0621
Premium vacuum pump oil 5 L ILMV800995-05
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité