Anti-Cathepsin D (Ab-1) (BC011) Mouse Monoclonal Antibody [clone: BC011]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
IM03-100
IM03-100EA 777 EUR InStock
IM03-100
Anti-Cathepsin D (Ab-1) (BC011) Mouse Monoclonal Antibody [clone: BC011]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cathepsin D (Ab-1) (BC011)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité