Anti-Cathepsin B (Ab-1) (CA10) Mouse Monoclonal Antibody [clone: CA10]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
IM27L-100
IM27L-100EA 765 EUR InStock
IM27L-100
Anti-Cathepsin B (Ab-1) (CA10) Mouse Monoclonal Antibody [clone: CA10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cathepsin B (Ab-1) (CA10)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité