Anti-PAI-1 (Ab-1) (2) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
IM29L-100
IM29L-100EA 829 EUR InStock
IM29L-100
Anti-PAI-1 (Ab-1) (2) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAI-1 (Ab-1) (2)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité