Anti-MMP-2 (Ab-3) (42-5D11) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
IM33-100
IM33-100EA 777 EUR InStock
IM33-100
Anti-MMP-2 (Ab-3) (42-5D11) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MMP-2 (Ab-3) (42-5D11)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité