Anti-MMP-1 (Ab-1) (41-1E5) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
IM35-100
IM35-100EA 762 EUR InStock
IM35-100
Anti-MMP-1 (Ab-1) (41-1E5) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MMP-1 (Ab-1) (41-1E5)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité