Anti-MMP-3 (Ab-1) (55-2A4) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
IM36-100
IM36-100EA 762 EUR InStock
IM36-100
Anti-MMP-3 (Ab-1) (55-2A4) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MMP-3 (Ab-1) (55-2A4)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité