Anti-MMP-2 (Ab-4) (75-7F7) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 75-7F7]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
IM51-100
IM51-100EA 762 EUR InStock
IM51-100
Anti-MMP-2 (Ab-4) (75-7F7) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 75-7F7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MMP-2 (Ab-4) (75-7F7)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité