Anti-MT1-MMP (Ab-4) (113-5B7) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
IM57-100
IM57-100EA 777 EUR InStock
IM57-100
Anti-MT1-MMP (Ab-4) (113-5B7) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MT1-MMP (Ab-4) (113-5B7)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité