Anti-IgG Bovine Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: ImmunoReagents
BO-003-CBIO
IMMRBO-003-CBIOEA 98.5 EUR InStock
IMMRBO-003-CBIO
Anti-IgG Bovine Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Bovine
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité