Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Chicken Polyclonal Antibody (DyLight® 550)

Fournisseur: ImmunoReagents
IR1097
IMMRIR1097EA 191 EUR InStock
IMMRIR1097
Anti-IgG Chicken Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Anticorps
The ImmunoReagents' DyLight® 550 conjugates provide vibrant orange-to-red fluorescence with better performance than other rhodamine derivatives, including Alexa Fluor 555, TRITC and Cy3 for fluorescent applications. DyLight® 550 conjugates have tight excitation/emission spectra that are ideal for multicolor applications. DyLight® 550 conjugated secondary antibodies are used in fluorescence microscopy, flow cytometry, Western blotting, ELISA, high-content screening and other array platforms. Excitation/Emission = 562 nm / 576 nm Emission Color = Orange to Red (Similar Dyes: Alexa Fluor 555, Cy3, TRITC)

  • Origin: US

ImmunoReagents' antibodies are suitable for most immunoassay formats and purified, cross adsorbed and conjugated based on the final product specfications.

Products will be accompanied with a standard product CoA to include application, purity and cross reactivity profiles.

Certifications: (EC) 142/2011 approved by APHIS, Reference Number is NC-TEC-0002

Informations de commande: Products can by customised based on specific assay requirements: contact your VWR representative for more information.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité