Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: ImmunoReagents
IR1146
IMMRIR1146EA 222 EUR InStock
IMMRIR1146
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
ImmunoReagents’ Horseradish Peroxidase (HRP) antibody conjugates are the most popular conjugates due to their high level of sensitivity, stability, and low costs. HRP conjugates are an ideal choice for use in ELISA, Immunohistochemistry (IHC), and Western blotting experiments.

  • Origin: US

ImmunoReagents' antibodies are suitable for most immunoassay formats and purified, cross adsorbed and conjugated based on the final product specfications.

Products will be accompanied with a standard product CoA to include application, purity and cross reactivity profiles.

Certifications: (EC) 142/2011 approved by APHIS, Reference Number is NC-TEC-0002

Informations de commande: Products can by customised based on specific assay requirements: contact your VWR representative for more information.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: IgG
Reactivity: Goat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité